CAS RN 57018-53-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2E,4E,6E)-2,4,6-No atrienal (>90%), TRC
CAS: 57018-53-8 Fórmula molecular: C9 H12 O Peso molecular (g/mol): 136.19 Sinónimo: (E,E,E)-2,4,6-Nonatrienal,(E,E,E)-Nona-2,4,6-trienal,trans,trans,trans-Nona-2,4,6-trienal Nombre IUPAC: (2E,4E,6E)-nona-2,4,6-trienal SMILES: CC\C=C\C=C\C=C\C=O