Learn More
(2E,4E,6E)-2,4,6-No atrienal (>90%), TRC
Código de producto. 30470855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30470855 1 g
30467702 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6495401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57018-53-8
Fórmula molecular C9 H12 O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Sinónimo (E,E,E)-2,4,6-Nonatrienal, (E,E,E)-Nona-2,4,6-trienal, trans,trans,trans-Nona-2,4,6-trienal
Nombre IUPAC (2E,4E,6E)-nona-2,4,6-trienal
SMILES CC\C=C\C=C\C=C\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2E,4E,6E)-2,4,6-Nonatrienal
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b4-3+,6-5+,8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888