accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OPSOCH3OClCH3Cl

CAS RN 57018-04-9

IUPAC Nombre: O-2,6-dichloro-4-methylphenyl O,O-dimethyl phosphorothioate
Sinónimos: tolclofos-methyl
Peso molecular (g/mol): 301.12
Fórmula molecular: C9H11Cl2O3PS
InChi Key: OBZIQQJJIKNWNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COP(=S)(OC)OC1=C(Cl)C=C(C)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (1)
Elemento 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados