Learn More
Tolclofos-metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolclofos-methyl |
| CAS | 57018-04-9 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl2 O3 P S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Phosphorothioic acid','O-(2,6-dichloro-4-methylphenyl) O,O-dimethyl ester (9CI','ACI), O,O-Dimethyl O-(2,6-dichloro-4-methylphenyl) phosphorothioate, O-(2,6-Dichloro-4-methylphenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, Rhizolex, Rhizolex T 50, Rizolex, Tolclofos-methyl, Tolclophos-methyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Cl2O3PS/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)14-15(16,12-2)13-3/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | COP(=S)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | (2,6-dicloro-4-metilfenoxi)-dimetoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 301.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.9544 |