Learn More
Tolclofos-methyl, MedChemExpress
Código de producto. 16412306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16412306 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16412306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2053
MedChemExpress Tolclofos-methyl is a broad-spectrum aromatic hydrocarbon fungicide that is used as a see treatment for protection against soil-borne and seed borne fungal pathogens that caused seed decay and seedling blights.
Tolclofos-methyl is a broad-spectrum aromatic hydrocarbon fungicide that is used as a see treatment for protection against soil-borne and seed borne fungal pathogens that caused seed decay and seedling blights.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tolclofos-methyl
Forma física Solid
CAS 57018-04-9
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11Cl2O3PS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (119.55 mM)
SMILES S=P(OC)(OC1=C(Cl)C=C(C)C=C1Cl)OC
Peso molecular (g/mol) 301.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.13
Porcentaje de pureza 98.68%