CAS RN 56881-21-1
IUPAC Nombre:
ethyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Sinónimos:
ethyl 7-aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Peso molecular (g/mol):
223.25
Fórmula molecular:
C9H9N3O2S
InChi Key:
JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=C(N)C2=NC=CN=C2S1
1
–
2
de
2
resultados
2
Etil 7-Aminothieno[2,3-b]pirazina-6-carboxilato, TRC
CAS: 56881-21-1 Fórmula molecular: C9H9N3O2S Peso molecular (g/mol): 223.25 SMILES: CCOC(=O)c1sc2nccnc2c1N