Learn More
Etil 7-Aminothieno[2,3-b]pirazina-6-carboxilato, TRC
Código de producto. 30383469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383469 500 mg
30377052 100 mg
30382770 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899665500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56881-21-1
Fórmula molecular C9H9N3O2S
Peso molecular (g/mol) 223.25
SMILES CCOC(=O)c1sc2nccnc2c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9N3O2S/c1-2-14-9(13)7-5(10)6-8(15-7)12-4-3-11-6/h3-4H,2,10H2,1H3