CAS RN 56862-28-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-(-)-N-Demetil Deprenilo, TRC
CAS: 56862-28-3 Fórmula molecular: C12 H15 N . Cl H Peso molecular (g/mol): 209.72 Sinónimo: N-[(1R)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride,Desmethylselegiline Hydrochloride,(R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride Nombre IUPAC: (2R)-1-fenil-N-prop-2-ynilpropano-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)NCC#C