Learn More
R-(-)-N-Demetil Deprenilo, TRC
Código de producto. 30134278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134278 5 mg 5 miligramos
30010017 2.5 mg 2.50 miligramo
30009716 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2309205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56862-28-3
Fórmula molecular C12 H15 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 209.72
Sinónimo N-[(1R)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Desmethylselegiline Hydrochloride, (R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-1-fenil-N-prop-2-ynilpropano-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)NCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(-)-N-Demethyl Deprenyl
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0971