accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNH2NNOCH3

CAS RN 568577-87-7

IUPAC Nombre: 1,3-dimethyl-5-(morpholin-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Sinónimos: 1,3-dimethyl-5-(morpholin-4-yl)pyrazol-4-amine
Peso molecular (g/mol): 196.25
Fórmula molecular: C9H16N4O
InChi Key: LEVZXNJICHTQEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C)C(N)=C1N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados