CAS RN 5684-82-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(10E)-10-ácido octadecenoico, TRC
CAS: 5684-82-2 Fórmula molecular: C18H34O2 Peso molecular (g/mol): 282.46 Sinónimo: Isooleic Acid Nombre IUPAC: (E)-octadec-10-ácido enoico SMILES: CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)O