Learn More
(10E)-10-ácido octadecenoico, TRC
Código de producto. 30179390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179390 25 mg 25 miligramos
30179111 2.5 mg 2.50 miligramo
30179005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179390 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23525025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5684-82-2
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.46
Sinónimo Isooleic Acid
Nombre IUPAC (E)-octadec-10-ácido enoico
SMILES CCCCCCC\C=C\CCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (10E)-10-Octadecenoic acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h8-9H,2-7,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b9-8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.2559