CAS RN 568-76-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fenilbutazona gamma-hidroxi, TRC
CAS: 568-76-3 Fórmula molecular: C19 H20 N2 O3 Peso molecular (g/mol): 324.37 Sinónimo: 4-(3-Hydroxybutyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione; Nombre IUPAC: 4-(3-hidroxibutil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-dión SMILES: CC(O)CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3