Learn More
Fenilbutazona gamma-hidroxi, TRC
Código de producto. 30136068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136068 25 mg 25 miligramos
30134789 5 mg 5 miligramos
30007346 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94007025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 568-76-3
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 4-(3-Hydroxybutyl)-1,2-diphenyl-3,5-pyrazolidinedione;
Nombre IUPAC 4-(3-hidroxibutil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-dión
SMILES CC(O)CCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Hydroxy Phenylbutazone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-14(22)12-13-17-18(23)20(15-8-4-2-5-9-15)21(19(17)24)16-10-6-3-7-11-16/h2-11,14,17,22H,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.