CAS RN 567-35-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
cis-L-3-Hidroxiprolina, TRC
CAS: 567-35-1 Fórmula molecular: C5H9NO3 Peso molecular (g/mol): 131.13 Sinónimo: (3R)-3-Hydroxy-L-proline,(2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid,(2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid,3-Allohydroxy-L-proline,cis-3-Hydroxy-L-proline,cis-3-Hydroxyproline; Nombre IUPAC: (2S,3R)-3-hidroxipirrolidina-2-ácido carboxílico SMILES: O[C@@H]1CCN[C@@H]1C(=O)O