Learn More
cis-L-3-Hidroxiprolina, TRC
Código de producto. 17948004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948004 25 mg 25 miligramos
17907344 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948004 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95290025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 567-35-1
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo (3R)-3-Hydroxy-L-proline, (2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, (2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, 3-Allohydroxy-L-proline, cis-3-Hydroxy-L-proline, cis-3-Hydroxyproline;
Nombre IUPAC (2S,3R)-3-hidroxipirrolidina-2-ácido carboxílico
SMILES O[C@@H]1CCN[C@@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-L-3-Hydroxyproline
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0582