CAS RN 5664-21-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ciclohexilacetaldehído (~90%), TRC
CAS: 5664-21-1 Fórmula molecular: C8H14O Peso molecular (g/mol): 126.2 Sinónimo: 2-Cyclohexylacetaldehyde,Cyclohexylmethyl carboxaldehyde,NSC 244934 Nombre IUPAC: 2-ciclohexilacetaldehído SMILES: O=CCC1CCCCC1