Learn More
Ciclohexilacetaldehído (~90%), TRC
Código de producto. 30354602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354602 50 mg 50 miligramos
30352040 100 mg 100 miligramos
30349320 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354602 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99121050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5664-21-1
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Sinónimo 2-Cyclohexylacetaldehyde, Cyclohexylmethyl carboxaldehyde, NSC 244934
Nombre IUPAC 2-ciclohexilacetaldehído
SMILES O=CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylacetaldehyde
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h7-8H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045