CAS RN 56613-61-7
IUPAC Nombre:
2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Sinónimos:
p-nitrophenylalanine P-nitrophenylalanine 4-nitrophenylalanine
Peso molecular (g/mol):
210.19
Fórmula molecular:
C9H10N2O4
InChi Key:
GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
1
–
1
de
1
resultados
1
4-nitro-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56613-61-7 Fórmula molecular: C9H10N2O4 Peso molecular (g/mol): 210.19 Número MDL: MFCD00066016 Clave InChI: GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N Sinónimo: 4-nitro-d-phenylalanine,h-d-phe 4-no2-oh,p-nitro-d-phenylalanine,2r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid,d-phenylalanine, 4-nitro,r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid,d-4-nitrophe,ambotzhaa1044,pubchem13021,d-4-nitro phenylalanine PubChem CID: 679497 Nombre IUPAC: 2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid SMILES: NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O