Learn More
4-nitro-D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11411570 1 g 1 g
15423577 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11411570
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26959.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56613-61-7
Fórmula molecular C9H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 210.19
Número MDL MFCD00066016
Clave InChI GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-nitro-d-phenylalanine, h-d-phe 4-no2-oh, p-nitro-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-nitro, r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-4-nitrophe, ambotzhaa1044, pubchem13021, d-4-nitro phenylalanine
PubChem CID 679497
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-D-phenylalanine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.19
Porcentaje de pureza 98%