CAS RN 566-97-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Zymostenol, TRC
CAS: 566-97-2 Fórmula molecular: C27 H46 O Peso molecular (g/mol): 386.65 Sinónimo: 5α-Cholest-8-en-3β-ol,3β-Hydroxy-5α-cholest-8(9)-ene,Dihydrozymosterol,δ8-Cholestenol,(3β,5α)-Cholest-8-en-3-ol Nombre IUPAC: (3S,5S,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@@H]4CC3