Learn More
Zymostenol, TRC
Código de producto. 30455673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455673 100 mg 100 miligramos
30453354 10 mg 10 miligramos
30453118 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ701530100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-97-2
Fórmula molecular C27 H46 O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo 5α-Cholest-8-en-3β-ol, 3β-Hydroxy-5α-cholest-8(9)-ene, Dihydrozymosterol, δ8-Cholestenol, (3β,5α)-Cholest-8-en-3-ol
Nombre IUPAC (3S,5S,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptán-2-il]-2,3,4,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@@H]4CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zymostenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-21,23-24,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.3549
Porcentaje de pureza >95%