accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3(R)CH3(R)(S)(R)(S)O(S)H3C(S)(R)H3C

CAS RN 566-88-1

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bR,5aS,9aS,9bS,11aR)-9a,11a-dimethyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Sinónimos: coprostanone 5α-cholestanone (5α)-cholestanone 5a-cholestanone 5a(H)-cholestan-3-one 5a-cholestan-3-one
Peso molecular (g/mol): 386.66
Fórmula molecular: C27H46O
InChi Key: PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados