Learn More
5-a-Cholestan-3-one, TRC
Código de producto. 30179963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30179963 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30179963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4317331G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-88-1
Fórmula molecular C27 H46 O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo 5α-Cholestan-3-one
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholestan-3-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.3549