Learn More
5-Alfa-Cholestan-3-1, TRC
Código de producto. 30357079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357079 100 mg 100 miligramos
30354199 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC431733100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-88-1
Fórmula molecular C27 H46 O
Peso molecular (g/mol) 386.65
Sinónimo 5α-Cholestan-3-one
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cholestan-3-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.3549