CAS RN 56599-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Palmítico-13C16, TRC
CAS: 56599-85-0 Fórmula molecular: 13C16 H32 O2 Peso molecular (g/mol): 272.31 Sinónimo: Hexadecanoic-13C16 Acid Nombre IUPAC: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-^{13}C_{16})ácido hexadecanoico SMILES: O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O