Learn More
Ácido Palmítico-13C16, TRC
Código de producto. 30414929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30414929 10 mg
30411974 5 mg
30409304 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30414929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP14450510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56599-85-0
Fórmula molecular 13C16 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 272.31
Sinónimo Hexadecanoic-13C16 Acid
Nombre IUPAC (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-^{13}C_{16})ácido hexadecanoico
SMILES O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Palmitic Acid-13C16
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.2939