accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOSFFF

CAS RN 56456-52-1

IUPAC Nombre: {4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}methanol
Sinónimos: {4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]phenyl}methanol
Peso molecular (g/mol): 208.2
Fórmula molecular: C8H7F3OS
InChi Key: KCWQNXIWNNTUIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados