Learn More
Alcohol 4-(trifluorometiltio)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethylthio)benzyl Alcohol |
| CAS | 56456-52-1 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F3 O S |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3OS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(trifluorometilsulfanil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 208.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.017 |