CAS RN 56392-14-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido de metoprolol, TRC
CAS: 56392-14-4 Fórmula molecular: C14 H21 N O4 Peso molecular (g/mol): 267.32 Sinónimo: 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid,Atenolol Imp. G (EP) Nombre IUPAC: 2-[4-[2-hidroxi-3-(propano-2-ilamino)propoxi]fenilacético ácido fenilacético SMILES: CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1
2
Ácido 2-[4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acético, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.