Learn More
Ácido de metoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1471 |
| Porcentaje de pureza | >95% |