Learn More
Ácido 2-[4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acético, Mikromol™
Descripción
Ácido 2-[4-[(2RS)-2-hidroxi-3-[(1-metiletil)amino]propoxi]fenil]acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid |
| CAS | 56392-14-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-[4-[(2RS)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]phenyl]acetic Acid, Atenolol Imp. G (EP), Atenolol Related Compound C, Atenolol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO4/c1-10(2)15-8-12(16)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(17)18/h3-6,10,12,15-16H,7-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-[2-hidroxi-3-(propan-2-ilamino)propoxi]fenil]acético |
| Mostrar más |