CAS RN 56324-28-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6Beta-Hidroxi Etinil Estradiol, TRC
CAS: 56324-28-8 Fórmula molecular: C20H24O3 Peso molecular (g/mol): 312.4 Sinónimo: 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol,Ethinylestradiol Imp. F (EP),6beta-Hydroxyethinylestradiol Nombre IUPAC: (6R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
2
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-ino-3,6beta,17-triol (6beta-hidroxietinilestradiol), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.