Learn More
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-ino-3,6beta,17-triol (6beta-hidroxietinilestradiol), Mikromol™
Descripción
19-Nor-17alfa-pregna-1,3,5(10)-trien-20-ino-3,6beta,17-triol (6beta-hidroxietinilestradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol) |
| CAS | 56324-28-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C20H24O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethinylestradiol Imp. F (EP), 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol, 6beta-Hydroxyethinylestradiol, Ethinylestradiol Impurity F |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 312.4 |
| Cantidad | 25 mg |