Learn More
6Beta-Hidroxi Etinil Estradiol, TRC
Código de producto. 30041188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041188 5 mg 5 miligramos
30040667 25 mg 25 miligramos
30040749 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9420105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56324-28-8
Fórmula molecular C20H24O3
Peso molecular (g/mol) 312.4
Sinónimo 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol, Ethinylestradiol Imp. F (EP), 6beta-Hydroxyethinylestradiol
Nombre IUPAC (6R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1725
Porcentaje de pureza >95%