accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONH2HN

CAS RN 5625-67-2

IUPAC Nombre: 3-oxopiperazin-1-ium
Sinónimos: 3-oxopiperazin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 101.13
Fórmula molecular: C4H9N2O
InChi Key: IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
SMILES: O=C1C[NH2+]CCN1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Cantidad 
  • (3)
  • (1)
  • (3)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Forma física 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)