Learn More
2-Piperazinone, 97%
Código de producto. 11411147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411147 5 g 5 g
11401147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24131.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-67-2
Fórmula molecular C4H9N2O
Peso molecular (g/mol) 101.13
Número MDL MFCD01318687
Clave InChI IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
PubChem CID 231360
Nombre IUPAC 3-oxopiperazin-1-ium
SMILES O=C1C[NH2+]CCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Piperazinone
Punto de fusión 129°C to 134°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 97%