Learn More
2-piperazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Piperazinone |
| CAS | 5625-67-2 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | Tetrahydro-2(1H)-pyrazinone, 2-Ketopiperazine, 2-Oxopiperazine, 3-Oxopiperazine, Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one, NSC 27441 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CNCCN1 |
| Nombre IUPAC | piperazin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0637 |