CAS RN 56154-58-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
5-(1-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)-2-hidroxietil)-6-cloroindolin-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
5-(1-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)-2-hidroxietil)-6-cloroindolin-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
5-(1-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)-2-hidroxietil)-6-cloroindolin-2-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.