Learn More
5-(1-(4-(benzo[d]isotiazol-3-il)piperazin-1-il)-2-hidroxietil)-6-cloroindolin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(1-(4-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)-2-hydroxyethyl)-6-chloroindolin-2-one |
| CAS | 56154-58-6 |
| Fórmula molecular | C21 H26 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cannabifuran, CBF, 6-methyl-9-(1-methylethyl)-3-pentyl-1-dibenzofuranol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-11-17(22)20-18(12-15)23-21-14(4)9-10-16(13(2)3)19(20)21/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)c2c(oc3c(C)ccc(C(C)C)c23)c1 |
| Nombre IUPAC | 6-metil-3-pentil-9-propan-2-ildibenzofuran-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 310.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.193 |