accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOO(S)OH3CH3CO(R)(S)(S)O(S)H3C(R)F(S)OH(S)H3C

CAS RN 5611-51-8

IUPAC Nombre: 2-[(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-12-fluoro-11-hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-16-oxo-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-8-yl]-2-oxoethyl 3,3-dimethylbutanoate
Sinónimos: lederspan tatba hexacetonide de triamcinolone triamcinolone esacetonide triamcinoloni hexacetonidum tiamcinoloni hexacetonidum hexacetonido de triancinolona triamcinolone hexacetonide (product) triamcinolone hexacetonide (substance) triamcinolone hexacetonide preparation
Peso molecular (g/mol): 532.65
Fórmula molecular: C30H41FO7
InChi Key: TZIZWYVVGLXXFV-FLRHRWPCSA-N
SMILES: CC(C)(C)CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]1[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]21C
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados