Learn More
Triamcinolona Hexacetonida, TRC
Código de producto. 30134188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134188 250 mg 250 miligramos
30134149 1 g 1 g
17964685 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT767190250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5611-51-8
Fórmula molecular C30 H41 F O7
Peso molecular (g/mol) 532.64
Sinónimo Triamcinolone Hexacetonide, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(3,3-dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-(3,3-dimethylbutyrate) (8CI), (11β,16α)-21-(3,3-Dimethyl-1-oxobutoxy)-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Butyric acid, 3,3-dimethyl-, 21-ester with 9-fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione cyclic 16,17-acetal with acetone (8CI), Aristospan, CL 34433, Hexatrione, Lederlon, Lederspan, TATBA, Triamcinolone acetonide 21-tert-butylacetate, Triamcinolone acetonide tert-butyl acetate, Triamcinolone hexacetonide
Nombre IUPAC (11,16β α)-21-(3,3-Dimetil-1-oxobutoxi)-9-fluoro-11-hidroxi-16,17-[(1-metiletilideno)bis(oxy)]pregna-1,4-dieno-3,20-dione
SMILES CC(C)(C)CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triamcinolone Hexacetonide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H41FO7/c1-25(2,3)15-24(35)36-16-22(34)30-23(37-26(4,5)38-30)13-20-19-9-8-17-12-18(32)10-11-27(17,6)29(19,31)21(33)14-28(20,30)7/h10-12,19-21,23,33H,8-9,13-16H2,1-7H3/t19-,20-,21-,23+,27-,28-,29-,30+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.2836
Porcentaje de pureza >95%