Learn More
Triamcinolone hexacetonide, MedChemExpress
Descripción
Triamcinolone hexacetonide is a commonly used long-acting steroids in treatment of subacute and chronic inflammatory joint diseases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triamcinolone hexacetonide |
| CAS | 5611-51-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H41FO7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 41.67 mg/mL (78.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@]([C@@]1([H])C[C@@]2([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C5)(OC(C)(C)O1)[C@]25C)COC(CC(C)(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 532.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.64 |
| Mostrar más |