accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOOClN

CAS RN 56105-99-8

IUPAC Nombre: (4-cyanophenyl)methanesulfonyl chloride
Sinónimos: (4-cyanophenyl)methanesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 215.65
Fórmula molecular: C8H6ClNO2S
InChi Key: UKKQISHRHXSEGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClS(=O)(=O)CC1=CC=C(C=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados