Learn More
Cloruro de (4-cianofenil)metanosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Cyanophenyl)methanesulfonyl Chloride |
| CAS | 56105-99-8 |
| Fórmula molecular | C8H6ClNO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClNO2S/c9-13(11,12)6-8-3-1-7(5-10)2-4-8/h1-4H,6H2 |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)C#N |
| Nombre IUPAC | Cloruro de (4-cianofenil)metanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.9808 |