CAS RN 56039-58-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido sulfónico de alcanforo de benzilideno, TRC
CAS: 56039-58-8 Fórmula molecular: C17 H20 O4 S Peso molecular (g/mol): 320.4 Sinónimo: 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid,4-(2-Oxo-3-bornylidenemethyl)benzenesulfonic acid,4-(2-Oxo-3-bornylidennemethyl)benzosulfonic Acid,4'-Sulfo-3-benzylidenecamphor,Mexoryl SL,p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid,Benzenesulfonic acid, 4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]- Nombre IUPAC: 4-[(Z)-[(1S,4R)-4,7,7-trimetil-3-oxo-2-biciclo[2.2.1]heptanilideno]metil]ácido benzenosulfónico SMILES: CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O