Learn More
Ácido sulfónico de alcanforo de benzilideno, TRC
Código de producto. 30012091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012091 50 mg 50 miligramos
30008079 250 mg 250 miligramos
30007642 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28003850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56039-58-8
Fórmula molecular C17 H20 O4 S
Peso molecular (g/mol) 320.4
Sinónimo 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidenemethyl)benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidennemethyl)benzosulfonic Acid, 4'-Sulfo-3-benzylidenecamphor, Mexoryl SL, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, Benzenesulfonic acid, 4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]-
Nombre IUPAC 4-[(Z)-[(1S,4R)-4,7,7-trimetil-3-oxo-2-biciclo[2.2.1]heptanilideno]metil]ácido benzenosulfónico
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-/t14-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1082
Porcentaje de pureza >95%