accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3HO

CAS RN 56024-44-3

IUPAC Nombre: methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Sinónimos: methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate
Peso molecular (g/mol): 210.23
Fórmula molecular: C11H14O4
InChi Key: PDTCYIZPTRRYOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados