Learn More
Éster metílico del ácido dihidroferúlico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydro Ferulic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56024-44-3 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, Hydrocinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester (6CI), Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoate, Methyl 3-[4-hydroxy-3-(methyloxy)phenyl]propanoate, Methyl dihydroferulate, Methyl hydroferulate, Dihydro ferulic acid methyl ester, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3,5,7,12H,4,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0892 |