accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NHNNH2

CAS RN 56-18-8

IUPAC Nombre: bis(3-aminopropyl)amine
Sinónimos: norspermidine 3,3'-iminodi(propylamine) 3,3-diaminodipropylamine propylamine, 3,3'-iminobis- dipropylamine, 3,3'-diamino- 3,3'-iminobispropylamine 3,3'-iminobis(propylamine) 3,3'-iminobis-propylamine 3,3'-azanediyldi(propanamine) imino-bis(3-propylamine)
Peso molecular (g/mol): 131.22
Fórmula molecular: C6H17N3
InChi Key: OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCNCCCN
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados